Få mere at vide
Antimon(III)chlorid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Antimon(III)chlorid bruges som kloreringsmiddel, som brandhæmmende middel i tekstiler; i bronsering af stål og som mordant i farvning samt som ætsende middel i medicin. Det bruges også som apoptosemiddel, der bruges til at påvise kolesterol og carotenoider. Det anvendes også til at påvise visse forbindelser, såsom kolesterol og carotenoider. Dette stof synes at forårsage dehydrering af kolesterol til 3,5-cholestadien og 2,4-cholestadien, som producerer den blå farve, der ses under reaktionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 223,5 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) chloride |
| Smeltepunkt | 73,4 °C |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 2 g |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.14 g/mL |
| FN nummer | UN1733 |
| Vis mere |