Få mere at vide
Antimony(III) chloride, ACS, 99.0% min
Beskrivelse
Antimon(III)chlorid er engageret til at påvise visse forbindelser, såsom kolesteroler og carotenoider. Det bruges ligeledes som et farvebejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som uorganisk og organisk kloreringskatalysator. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 223.5°C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) chloride |
| Smeltepunkt | 73.4°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases. |
| Formel vægt | 228.11 |
| Vis mere |