Få mere at vide
Antimon(III)chlorid, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11373348
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373348 50 g 50g
11393348 250 g 250g
11383348 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036281.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Antimon(III)chlorid er engageret til at påvise visse forbindelser, såsom kolesteroler og carotenoider. Det bruges ligeledes som et farvebejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som uorganisk og organisk kloreringskatalysator. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC navn trichlorostibane
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223.5°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) chloride
Smeltepunkt 73.4°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Formel vægt 228.11
Grad ACS
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende White crystalline
Tæthed 3.14 g/cm3