Få mere at vide
Antimony(III) chloride, 99+%
Artikelnummer. p-7081798
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11423944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11944.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimon(III)chlorid er engageret til at påvise visse forbindelser, såsom kolesteroler. Det er et kompleksdannende middel, der bruges i den kolorimetriske Carr-Price-test til påvisning af carotenoider, herunder vitamin A. Det bruges som et bejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som en katalysator til chlorerings- og polymerisationsreaktioner. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin. Det bruges som et analytisk reagens til chloral og aromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Antimon(III)chlorid bruges til at påvise visse forbindelser, såsom kolesterol. Det er et kompleksdannende middel, der bruges i den kolorimetriske Carr-Price-test til påvisning af carotenoider, herunder vitamin A. Det bruges som et bejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som en katalysator til chlorerings- og polymerisationsreaktioner. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin. Det bruges som et analytisk reagens til chloral og aromater.
Opløselighed
Opløseligt i vand, saltsyre, alkohol, benzen, carbondisulfid, dioxan, chloroform, ether, acetone og carbontetrachlorid. Uopløseligt i organiske baser.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk i naturen. Det er ætsende for metaller og væv. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Nedbrydes i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223.5°C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) chloride
Smeltepunkt 73.4°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1733
Merck Index 14,707
Opløselighedsinformation Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC navn trichlorostibane
Formel vægt 228.11
Procent renhed ≥99%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Antimony trichloride