Få mere at vide
Antimon(III)chlorid, 99+%
Artikelnummer. 11443944
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443944 2500 g 2500g
11423944 100 g 100g
11433944 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443944 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11944.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3044.82 DKK
    2739.65 DKK / 2500g
    Spare 305.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Antimon(III)chlorid bruges til at påvise visse forbindelser, såsom kolesterol. Det er et kompleksdannende middel, der bruges i den kolorimetriske Carr-Price-test til påvisning af carotenoider, herunder vitamin A. Det bruges som et bejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som en katalysator til chlorerings- og polymerisationsreaktioner. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin. Det bruges som et analytisk reagens til chloral og aromater.
Opløselighed
Opløseligt i vand, saltsyre, alkohol, benzen, carbondisulfid, dioxan, chloroform, ether, acetone og carbontetrachlorid. Uopløseligt i organiske baser.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk i naturen. Det er ætsende for metaller og væv. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Nedbrydes i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223,5 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) chloride
Smeltepunkt 73,4 °C
Mængde 2500 g
FN nummer UN1733
Merck Index 14,707
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, saltsyre, alkohol, benzen, kulstofdisulfid, dioxan, kloroform, ether, acetone og carbontetrachlorid. Uopløselig i organiske baser.
IUPAC navn antimon(3+) (2E,4S,4aS,5aS,6S,12aS)-2-[amino(hydroxy)methyliden]-7-chlor-4-(dimethylamino)-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,2,12,12,5,5a,2,12,12,5,5a,6,12, trichlorid
Formel vægt 228.11
Procent renhed ≥99%
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.14