Få mere at vide
Antimon(III)chlorid, 99,9% (metalbasis)
Beschreibung
Antimon(III)chlorid er engageret til at påvise visse forbindelser, såsom kolesteroler. Det er et kompleksdannende middel, der bruges i den kolorimetriske Carr-Price-test til påvisning af carotenoider, herunder vitamin A. Det bruges som et bejdsemiddel og et stof flammehæmmende middel. Det bruges som en katalysator til chlorerings- og polymerisationsreaktioner. Det bruges til at belægge stålet til bronze, brugt som skæremateriale af antimonsalt og som konserveringsmiddel i medicin. Det bruges som et analytisk reagens til chloral og aromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 223,5 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) chloride |
| Smeltepunkt | 73,4 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, saltsyre, alkohol, benzen, kulstofdisulfid, dioxan, kloroform, ether, acetone og carbontetrachlorid. |
| Formel vægt | 228.11 |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mehr anzeigen |