Få mere at vide
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623270 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15623270 5 g Glass Bottle 5g
15603270 100 g Glass Bottle 100g
15613270 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15623270 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3113755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC navn trichlorostibane
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 283°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(Iii) Chloride
Smeltepunkt 73.4°C
Mængde 5 g
Lineær formel SbCl3
FN nummer UN1733
Formel vægt 228.12g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS Reagent
Emballage Glass Bottle
Damptryk 1mmHg (49°C)
Tæthed 3.140g/3; Vapor Density: 7.9 (vs air)