Få mere at vide
Antimony(III) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058978
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11350348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043732.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimon(III)bromid anvendes til syntese af antimonforbindelser, i halvledere og kemisk analyse. Det virker brandhæmmende i polyethylenpolymerer, som bejdsemiddel og ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.472
MDL nummer MFCD00016317
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280°C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) bromide
Smeltepunkt 96.6°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,706
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formel vægt 361.48
Procent renhed 99.999%
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 4.418 g/mL