Få mere at vide
Antimon(III) bromid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11350348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350348 5 g 5g
11330348 25 g 25g
11340348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043732.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361,472 g/mol
Antimon(III)bromid anvendes til syntese af antimonforbindelser, i halvledere og kemisk analyse. Det virker brandhæmmende i polyethylenpolymerer, som bejdsemiddel og ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.472
MDL nummer MFCD00016317
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) bromide
Smeltepunkt 96,6 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.418 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,706
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, acetone, ammoniak, benzen, kloroform, fortyndet saltsyre, hydrobromsyre og kulstofdisulfid.
Formel vægt 361.48
Procent renhed 99.999%