Få mere at vide
Antimony(III) bromide, 99%
Artikelnummer. p-4407244
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11368688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041573.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimon(III)bromid anvendes til syntese af antimonforbindelser, i halvledere og kemisk analyse. Det virker brandhæmmende i polyethylenpolymerer, som bejdsemiddel og ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.472
MDL nummer MFCD00016317
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) bromide
Smeltepunkt 96.6°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formel vægt 361.48
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 4.148 g/cm3