Få mere at vide
Antimon(III) bromid, 99%
Artikelnummer. 11378688
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378688 250 g 250g
11368688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041573.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361,472 g/mol
Antimon(III)bromid anvendes til syntese af antimonforbindelser, i halvledere og kemisk analyse. Det virker brandhæmmende i polyethylenpolymerer, som bejdsemiddel og ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.472
MDL nummer MFCD00016317
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) bromide
Smeltepunkt 96,6 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Fugtfølsom
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 4.148
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, acetone, ammoniak, benzen, kloroform, fortyndet saltsyre, hydrobromsyre og kulstofdisulfid.
Formel vægt 361.48