Få mere at vide
Antimon(III) bromid, 99%
Beskrivelse
Antimon(III)bromid anvendes til syntese af antimonforbindelser, i halvledere og kemisk analyse. Det virker brandhæmmende i polyethylenpolymerer, som bejdsemiddel og ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 280 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) bromide |
| Smeltepunkt | 96,6 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.74 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Vis mere |