Få mere at vide
Antimon(III)bromid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 280 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) bromide |
| Smeltepunkt | 96,6 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.74 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 4.148 g/mL |
| Vis mere |