Få mere at vide
Antimon(III)bromid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051578
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11388688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041574.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimon(III)bromid anvendes til fremstilling af andre antimonforbindelser, i kemisk analyse, som bejdsemiddel og til farvning. Det kan tilsættes polymerer som polyethylen som brandhæmmende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.472
MDL nummer MFCD00016317
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) bromide
Smeltepunkt 96.6°C
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,706
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform.
Formel vægt 361.48
Procent renhed 99.5%
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.148 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony (III) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Antimony tribromide