Få mere at vide
Antimon(III)bromid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Antimon(III)bromid anvendes til fremstilling af andre antimonforbindelser, i kemisk analyse, som bejdsemiddel og til farvning. Det kan tilsættes polymerer som polyethylen som brandhæmmende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 280°C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) bromide |
| Smeltepunkt | 96.6°C |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,706 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform. |
| Formel vægt | 361.48 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Antimony (III) bromide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony tribromide