Få mere at vide
Antimon(III)acetat, 97%
Artikelnummer. 11355009
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355009 500 g 500g
11345009 10 g 10g
11365009 100 g 100g
15422977 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11355009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087657.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298,892 g/mol
Antimon(III)acetat er en katalysator, der anvendes til fremstilling af syntetiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6923-52-0
Molekylær formel C6H9O6Sb
Molekylvægt (g/mol) 298.892
MDL nummer MFCD00014974
InChI nøgle JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
PubChem CID 23354
IUPAC navn antimon(3+);triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) acetate
Mængde 500 g
FN nummer UN1549
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand
Formel vægt 298.88
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver