Få mere at vide
Antimon knækket stang, 12,7 mm (0,50 tommer) dia x forskellige længder, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824607
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 15434935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045047.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Knækkede stykker fra støbt stang
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray rod
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Pieces
IUPAC navn distibyne