Få mere at vide
Antimon knækket stang, 12,7 mm (0,50 tommer) diameter x forskellige længder, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15444935
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444935 2 kg 2kg
15434935 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045047.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Form: Knuste stykker fra støbt stang | CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå stang
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Form Brikker
IUPAC navn antimon