Få mere at vide
Antimon, 99+%, pulver, 0,15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10378520 10 g Glasflaske 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10378520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192450100
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony
Farve Grå
Navn note P.A., 0,15 mm
CAS 7440-36-0
Smeltepunkt 630 °C
Kogepunkt 1635 °C
Tæthed 6.68
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Form Pulver
Molekylær formel Sb
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Merck Index 15, 683
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sb]
IUPAC navn antimon
Molekylvægt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formel vægt 121.75
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony, powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.