Beskrivelse
- Hjælp til at beskytte gæster – denne flydende sæbe overholder EN1499 og EN14476 og er effektiv mod alle omsluttede vira.
- Denne biologisk nedbrydelige flydende sæbe indeholder en 100% plantebaseret aktiv ingrediens.
- Vores håndsæbe er dermatologisk testet og egnet til hyppig brug.
- Opfylder sikkerhedsstandarder – denne ikke-brændbare sæbe har ingen CLP-symboler, advarselsfraser eller transportrestriktioner.
- 100% plantebaseret aktiv ingrediens
- 100% biologisk nedbrydeligt
- Egnet til alle Tork hudplejedispensere (S4).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Form | Væske |
| Certificeringer/compliance | EN1499, EN14476 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN1499, EN14476 |
| Engangs | Begrænset brug |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 1 L |
| Vægt (metrisk) | 6.719 kg |