Få mere at vide
Day Impex™ LabGUARD Antimikrobiel Håndsæbe
Artikelnummer. p-8013028
Volumen (metrisk):
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Artikelnummer. 12398657
Brand: Day Impex™ 331002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forsigtigt, men effektivt ødelægge et bredt spektrum af organismer. Day Impex™ LabGUARD Antimicrobial Hand Soap er en koncentreret kokosnøddebaseret lotion, specielt formuleret til hyppig eller gentagen brug uden at udtørre huden.
Koncentreret
Kokosbaseret lotion
Sikker at bruge som brusesæbe Naturlige
fugtighedscreme og balsam
Bekæmper virkningerne af vand, barske opløsninger og andre irriterende stoffer, der findes i laboratoriet
Tekniske data
Produkttype Håndsæbe
Sammensætning Kokosbaseret lotion
Til brug med (applikation) Brug som brusesæbe, bekæmpelse af virkningerne af vand, barske opløsninger og andre irriterende stoffer fundet i laboratoriet
Mængde 6 Pk.
Volumen (metrisk) 1 l