Få mere at vide
Antifungal agent 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474766 100 mg -
16460077 50 mg 50mg
16453688 10 mg -
16446427 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102025
MedChemExpress Antifungal agent 1 is a potent antifungal agent.
Antifungal agent 1 is a potent antifungal agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antifungal agent 1
Fysisk form Solid
CAS 1265166-14-0
Farve Black
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H13ClN2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (283.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 63°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2)C(N(C)C3=C4C=C(O)C=C3)=C4C1=O
Molekylvægt (g/mol) 352.77
Formel vægt 352.77
Procent renhed 98.0%