Få mere at vide
Antide acetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418149
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418149 1 mg 1mg
15408149 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66692.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112568-12-4
Molekylær formel C82H108ClN17O14
Molekylvægt (g/mol) 1591.32
MDL nummer MFCD00133104,MFCD00133104
InChI nøgle QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Synonym antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
PubChem CID 16130938
IUPAC navn (2S)-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1R)-1-carbamoylethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxo-6 -[(propan-2-yl)amino]hexan-2-yl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}-5-[(pyridin-3-yl)formamido]pent yl]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-chlorphenyl)-2-[(2R)-2-acetamido-3-(naphthalen-2-yl)propanamido]p ropanamido]-3-(pyridin-3-yl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-6-[(pyridin-3-yl)formamido]hexanamid
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antide acetate
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Formel vægt 1591.3
Fysisk form Fast stof