Få mere at vide
Contec™ Anticon™ White Magic™ Wipes
Artikelnummer. 17176861 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17176861 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17176861 Leverandør Contec™ Leverandørnr. LWWM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4560.00 DKK
    3575.26 DKK / Pakke med 2400
    Spare 984.74 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Anticon™ White Magic™ is a 100% continuous filament polyester double-knit wipe that is chemically modified for excellent performance in the most critical applications.
  • Heat sealed edges allow full utilization of wipe surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Kanter Heat Sealed
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Emballagemængde 150 Wipes/Bag, 16 Bags/Cs.
Sterilitet Non-sterile