Få mere at vide
Contec™ Anticon™ MicroQuilt servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8776005 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
25 servietter/pose, 20 poser/Cs.
25 servietter/pose, 40 poser/Cs.
50 servietter/pose, 10 poser/Cs.
50 servietter/pose, 20 poser/Cs.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16203972
Brand: Contec™ 495758735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wipes kombinerer renheden og absorptionsevnen fra Quiltec™ med mikrofiberpartikelopsamlingsevne Anticon™ Guld sorb.
  • Laminerede 2-lags servietter
  • Stærkere og mere absorberende serviet
  • Quiltede lommer mellem stoflagene øger absorptionsevnen
  • Frigiver let væske til en overflade, når det er nødvendigt
  • Unikt mikrofiber polyestergarn
  • Giver overlegen rest- og partikelfjernelse, selv når den er tør
  • Høj sorptionskapacitet og hurtig absorptionshastighed for overlegen spildkontrol
  • God opløsningsmiddelkompatibilitet
  • Ideel til brug med en bred vifte af desinfektionsmidler og løsninger
  • Forseglede kanter reducerer partikel- og fiberdannelse, hvilket reducerer muligheden for kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyester mikrofiber
Oversigt Fladt stablet
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrumsanvendelser, der kræver høj sorbentkapacitet og overlegen fjernelse af forurenende stoffer
Emballagemængde 50 servietter/pose, 20 poser/Cs.
Ply 2-ply