Få mere at vide
Contec™ Anticon™ MicroQuilt servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
25 servietter/pose, 20 poser/Cs.
25 servietter/pose, 40 poser/Cs.
50 servietter/pose, 10 poser/Cs.
50 servietter/pose, 20 poser/Cs.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Laminerede 2-lags servietter
- Stærkere og mere absorberende serviet
- Quiltede lommer mellem stoflagene øger absorptionsevnen
- Frigiver let væske til en overflade, når det er nødvendigt
- Unikt mikrofiber polyestergarn
- Giver overlegen rest- og partikelfjernelse, selv når den er tør
- Høj sorptionskapacitet og hurtig absorptionshastighed for overlegen spildkontrol
- God opløsningsmiddelkompatibilitet
- Ideel til brug med en bred vifte af desinfektionsmidler og løsninger
- Forseglede kanter reducerer partikel- og fiberdannelse, hvilket reducerer muligheden for kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Materiale | Polyester mikrofiber |
| Oversigt | Fladt stablet |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Renrumsanvendelser, der kræver høj sorbentkapacitet og overlegen fjernelse af forurenende stoffer |
| Vis mere |