Få mere at vide
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16338147 Shop alle Contec produkter
Emballagemængde:
150/pose, 8 poser/Cs.
2 poser x 75 servietter, 8 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Artikelnummer. 16338147
Brand: Contec™ GDHW0101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 100% kontinuerlig filament polyester med en dobbeltstrikket no-run interlock konstruktion. Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Servietter har forseglede kanter for at reducere partikel- og fiberdannelse.
Anticon Guld HeavyWeight bruger patenteret tekstilteknologi til at opnå overlegne sorptionsegenskaber til kritiske applikationer. De proprietære forseglede kanter på disse servietter tillader brug af 100 % af servietten til rengøring uden at bekymre dig om at skade sarte overflader. De forseglede kanter reducerer også partikel- og fiberdannelse. Anticon Guld HeavyWeight servietters lave sub-mikron partikler og fibertal er ideelle til brug i de mest kritiske miljøer. Renrum vasket og pakket. Fås også med Particle Attraction Technology (PAT).
Funktioner& Fordele:
  • Anbefales til ISO Klasse 3-8 miljøer
  • Forseglede kanter for at reducere partikel- og fiberdannelse
  • Lavt antal sub-mikron partikler og fibertal
  • Høj sorptionskapacitet og hurtig adsorptionshastighed for overlegen spildkontrol
  • Høj trækstyrke for at eliminere rivning og snavs i hårde rengøringsopgaver
  • Fremstillet af 100% kontinuerlig filamentpolyester og specielt forarbejdet for overlegen renhed og sorberingsevne
  • Renrum vasket
  • Testet i overensstemmelse med IEST Recommend Practices for evaluering af aftørringsmaterialer til kritiske miljøer
  • Tilbydes i bulk og stablet emballage
  • Tilgængelig med Particle Attraction Technology (PAT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Emballagemængde 150/pose, 8 poser/Cs.