Få mere at vide
Contec™ Anticon 100™ StandardWeight Servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16675504 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Artikelnummer. 16675504
Brand: Contec™ 495352805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anticon 100™ StandardWeight servietter er lavet af 100% kontinuerlig filament polyester med en dobbeltstrikket no-run interlock konstruktion.
De rene afskårne kanter skaber en meget blød serviet, hvor hele aftørringsstoffet kan bruges uden risiko for ridser. Serviettene er renrumsvaskede og pakket i et klasse 4 renrum og udviser meget lave partikel- og fibertal for en knivskåret serviet, der hjælper med at minimere forurening. Bruger patenteret tekstilteknologi Anticon 100 Standard Weight servietter opnår høj kapacitet med en hurtig sorptionshastighed. Ideel til spildkontrol samt påføring af desinfektionsmidler og rengøringsmidler.
Funktioner& Fordele
  • Anbefales til ISO Klasse 5-8 miljøer
  • Fremstillet af 100% kontinuerlig filament polyester i en no-run interlock strik konstruktion
  • Patenteret tekstilteknologi skaber en polyesterserviet med høj sugeevne
  • Vasket og pakket i et klasse 4 renrum, med knivskåret kant
  • De laveste fibre og partikler, der er til rådighed for en aftørring af skåret kant, reducerer risikoen for kontaminering
  • Høj sorptionskapacitet reducerer antallet af tørreservietter, hvilket gør det til et fremragende valg til at tørre og absorbere spild i kritiske renrumsmiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Flad stablet
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Ply 1-ply