Få mere at vide
Thermo Scientific™ Antistofoprensning på protein A-søjle
Artikelnummer. 15455289
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455289 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15455289 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63014.QA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffere, der skal bruges, når der udføres antistofoprensning ved hjælp af immobiliseret protein A
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Dette sæt indeholder: 1L 1M Tris-HCl (pH 8,0) og 500mL 100mM Glycin (pH 3,0).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Oprensningsbuffer
Til brug med (applikation) Buffere, der skal bruges, når der udføres antistofoprensning ved hjælp af immobiliseret protein A.
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Mængde 1 sæt
Form Væske