Få mere at vide
Invitrogen™ Antistofmærkningssæt til 100 μg
Artikelnummer. 30283961
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 790
Biotin
Mængde:
3 x 100μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Mængde Pakningsstørrelse
30283961 Alexa Fluor 532 3 x 100μ g -
30282834 Biotin 3 x 100μ g -
30283372 Alexa Fluor 350 3 x 100μ g -
30283944 Alexa Fluor 488 3 x 100μ g -
30282686 Alexa Fluor 546 3 x 100μ g -
30283622 Alexa Fluor 555 3 x 100μ g -
30283001 Alexa Fluor 568 3 x 100μ g -
30283956 Alexa Fluor 594 3 x 100μ g -
30283613 Alexa Fluor 647 3 x 100μ g Hver
30284082 Alexa Fluor 680 3 x 100μ g -
30283741 Alexa Fluor 790 3 x 100μ g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30283961 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A88063
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Alexa Fluor™ Antistofmærkningssæt er designet til effektivitet og pålidelighed og leverer færdige mærkede proteiner på kun 30 minutter med minimal hands-on-tid. Sættene er blevet genudviklet med brugervenlige, avancerede rensningskolonner, der sikrer hurtig fjernelse af farvestoffer og høj udbytte af rent konjugeret antistof.
Alexa Fluor Antistofmærkningssæt er designet til effektivitet og pålidelighed og leverer færdige mærkede proteiner på blot 30 minutter med minimal hands-on-tid. Sættene er blevet genudviklet med brugervenlige, avancerede rensningskolonner, der sikrer hurtig fjernelse af farvestoffer og høj udbytte af rent konjugeret antistof.
Alexa Fluor Funktioner til antistofmærkningssæt inkluderer:
  • Hurtige og bekvemme—mærkede proteiner klar til brug på 30 minutter, med mindre end 15 minutters hands-on tid
  • Høj-effektiv—mærkning 20 til 100 μg protein med lyse, fotostabile Alexa Fluor farvestoffer, med tre reaktioner pr. sæt
  • Enestående genvinding—af forudpakkede spinkolonner til hurtig fjernelse af ubundet farvestof og højt konjugeret udbytte
  • Omfattende vejledning—inkluderer detaljerede instruktioner og en praktisk beregner til at bestemme graden af mærkning (DOL)
  • Alsidige anvendelser—, der egner sig til mærkning af en række rensede proteiner, herunder antistoffer, vækstfaktorer, cytokiner, nanokroppe og enzymer
Overlegen ydeevne og hurtigere arbejdsgang
Alexa Fluor Antistofmærkningssæt leverer overlegne resultater med lavere baggrundsfluorescens, reduceret uspecifik binding og strømlinede arbejdsgange. Hvert kit er udstyret med materialer til tre antistofkonjugationsreaktioner med en af ti forskellige fluoroforer eller biotin. Lyse, fotostabile Alexa Fluor farvestoffer reagerer effektivt med primære aminer fra proteiner for at danne stabile –farveproteinkonjugater. Fjernelse af frit farvestof med de inkluderede spinkolonner muliggør nøjagtig bestemmelse af forholdet mellem farvestof og protein.
Antistofmærkningsprotokollen Alexa Fluor er enkel og hurtig, hvilket sikrer minimal hands-on tid og pålidelige resultater. Sættene indeholder alle nødvendige reagenser til mærkning af antistoffer, herunder amin-reaktivt farvestof, buffer og rensningskolonner. De reaktive farvestoffer i disse sæt reagerer let med lysinrester i antistoffer eller proteiner og giver en kovalent fastgjort fluorescensbaseret sensor. Spinkolonner, der er inkluderet i sættene, bruges til at rense det mærkede antistof fra overskydende farvestof med et udbytte på 70,95 –%. Sættene indeholder tilstrækkelige reagenser til tre mærkningsreaktioner på 20 til 100 μg antistof. Det brede udvalg af farver er kompatibelt med forskellige detektionssystemer, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og højindholdsbilleddannelsesplatforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antistof- og proteinmærkning
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 3 x 100μ g
Detektionsmetode fluorescens
Produktlinje Alexa Fluor
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed Vandig buffer
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 532
Mærkningsmål Antistoffer
Etikettype Alexa Fluor™
Må kun benyttes til forskning.