Få mere at vide
Invitrogen™ Antistofmærkningssæt til 100 μg
Description
Alexa Fluor Antistofmærkningssæt er designet til effektivitet og pålidelighed og leverer færdige mærkede proteiner på blot 30 minutter med minimal hands-on-tid. Sættene er blevet genudviklet med brugervenlige, avancerede rensningskolonner, der sikrer hurtig fjernelse af farvestoffer og høj udbytte af rent konjugeret antistof.
Alexa Fluor Funktioner til antistofmærkningssæt inkluderer:
- Hurtige og bekvemme—mærkede proteiner klar til brug på 30 minutter, med mindre end 15 minutters hands-on tid
- Høj-effektiv—mærkning 20 til 100 μg protein med lyse, fotostabile Alexa Fluor farvestoffer, med tre reaktioner pr. sæt
- Enestående genvinding—af forudpakkede spinkolonner til hurtig fjernelse af ubundet farvestof og højt konjugeret udbytte
- Omfattende vejledning—inkluderer detaljerede instruktioner og en praktisk beregner til at bestemme graden af mærkning (DOL)
- Alsidige anvendelser—, der egner sig til mærkning af en række rensede proteiner, herunder antistoffer, vækstfaktorer, cytokiner, nanokroppe og enzymer
Overlegen ydeevne og hurtigere arbejdsgang
Alexa Fluor Antistofmærkningssæt leverer overlegne resultater med lavere baggrundsfluorescens, reduceret uspecifik binding og strømlinede arbejdsgange. Hvert kit er udstyret med materialer til tre antistofkonjugationsreaktioner med en af ti forskellige fluoroforer eller biotin. Lyse, fotostabile Alexa Fluor farvestoffer reagerer effektivt med primære aminer fra proteiner for at danne stabile –farveproteinkonjugater. Fjernelse af frit farvestof med de inkluderede spinkolonner muliggør nøjagtig bestemmelse af forholdet mellem farvestof og protein.
Antistofmærkningsprotokollen Alexa Fluor er enkel og hurtig, hvilket sikrer minimal hands-on tid og pålidelige resultater. Sættene indeholder alle nødvendige reagenser til mærkning af antistoffer, herunder amin-reaktivt farvestof, buffer og rensningskolonner. De reaktive farvestoffer i disse sæt reagerer let med lysinrester i antistoffer eller proteiner og giver en kovalent fastgjort fluorescensbaseret sensor. Spinkolonner, der er inkluderet i sættene, bruges til at rense det mærkede antistof fra overskydende farvestof med et udbytte på 70,95 –%. Sættene indeholder tilstrækkelige reagenser til tre mærkningsreaktioner på 20 til 100 μg antistof. Det brede udvalg af farver er kompatibelt med forskellige detektionssystemer, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og højindholdsbilleddannelsesplatforme.
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Antistof- og proteinmærkning |
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 3 x 100μ g |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Excitation/Emission | 650/668 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Opløselighed | Vandig buffer |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 647 |
| Mærkningsmål | Antistoffer |
| Show More |
Må kun benyttes til forskning.