Få mere at vide
Cytiva Antistofsøjlepakke: Moderne protein A (2-trins oprensningsprotokol)
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
- Indeholder kolonner, der er egnede til en vellykket 2-trins protokol for humane antistoffer: HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1x 1 ml) og HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR
- Indeholder instruktioner med vejledning og tips til hurtigt at komme i gang
- HiTrap™ MabSelect PrismA kolonne er færdigpakket med MabSelect PrismA-harpiks til præparativ oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellekultursupernatant, der giver fremragende renhed i ét trin
- En endelig høj renhed opnås med HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR størrelse eksklusionskolonne, som fjerner antistofaggregater og/eller fragmenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistofsøjlepakke |
| Format | Færdigpakket kolonne |
| Ligand | Protein A; Protein A, alkalistabiliseret |
| Til brug med (applikation) | Oprensning af antistoffer |
| Oversigt | Harpiks type: MabSelect |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Sættets indhold | HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml), og HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR kolonner |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Antibody package, modern Protein A (2-step protocol)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.