Få mere at vide
Cytiva Antistofsøjlepakke: Moderne protein A (1-trins oprensningsprotokol)
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
- Indeholder kolonner til en 1-trins protokol ved hjælp af affinitetskromatografi: HiTrap™ MabSelect™ Prisma 1x 1 ml og HiTrap™ Afsaltning 1x 5 ml
- HiTrap™ MabSelect PrismA kolonne er færdigpakket med MabSelect PrismA-harpiks til præparativ oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellekultursupernatant
- HiTrap™ Afsaltningskolonne er pakket med Sephadex G-25 for at give hurtig pH-neutralisering af de eluerede antistoffer (0,1 til 1,5 ml er den anbefalede prøvebelastningsvolumen)
- Indeholder instruktioner med vejledning og tips til hurtigt at komme i gang
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistofsøjlepakke |
| Format | Færdigpakket kolonne |
| Ligand | Protein A; Protein A, alkalistabiliseret |
| Til brug med (applikation) | Oprensning af antistoffer |
| Oversigt | Harpiks type: MabSelect |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Sættets indhold | HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml), og HiTrap™ Afsaltning (1 x 5 ml) |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Antibody package, modern Protein A
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.