Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Nystatin
Artikelnummer. 11490782 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mU
5 mU
Pakningsstørrelse:
25 mikroenheder
5 mikroenheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490782 5 mU 5 mikroenheder
11400792 25 mU 25 mikroenheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11490782 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219453405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Pulver
Produkttype Antifungal
Mængde 5 mU