missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MP Biomedicals™ Antibiotics: Actinomycin D

Artikelnummer. 11450762 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11450762 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450762 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219452502

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse

  • Formate: Powder, Non-sterile

All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring 4 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.