Få mere at vide
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474466
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474466 100 mg
16465917 5 mg
16459736 50 mg
16443188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474466 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100833
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antibiotic-5d
Fysisk form Solid
CAS 251349-54-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H18N2O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O
Molekylvægt (g/mol) 298.36
Formel vægt 298.36
Procent renhed 98.35%