Få mere at vide
anti-WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16072478
Skift visning
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
16072478 1 Set 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16072478 Leverandør Abnova Leverandørnr. DI0193.1Set
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Immunofluorescence
Tekniske data
Antigen WEE1
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene WEE1
Gene Alias DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu
Gensymboler WEE1
Mængde 1 Set
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7465/23291
Inkluderer Antibody pair set content: 1. WEE1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FBXW11 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified