Få mere at vide
BICASA Anti-vibrationsplade til vægte
Artikelnummer. 30057597 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
400 x 600 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30057597 400 x 600 mm
1 options
Artikelnummer. 30057597 Leverandør BICASA Leverandørnr. BP.600.400
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Anti-vibrationsplade til vægte 607 x 450 x 98 mm h - marmorplade 600 x 400 x 40 mm th.
  • Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
  • Velegnet til placering på enhver bordplade
  • Marmor vibrationssikker (Carrara White) 600 x 400 x 40 mm tyk
  • Puffer cylindre anti-vibration dim.40
  • Anti-vibrationsplade til marmorplade i polyurethan pulverlakeret stålplade
Tekniske data
Produkttype Anti-vibrationsplade
Farve Lysegrå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (L x B) 400 x 600 mm
Til brug med (applikation) Holde saldi
Til brug med (udstyr) Vægte og analytiske instrumenter
Inkluderer Ramme, Marmorplade
Tykkelse (engelsk) 1,6 tommer.
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Materiale Stål