Få mere at vide
anti-TRAF2, FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16101194
Skift visning
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16101194 1 Set 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16101194 Leverandør Abnova Leverandørnr. DI0204.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5635.85 DKK / 1 sæt
    Spare 234.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FLNA mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TRAF2 protein, and the other against the FLNA protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Antigen TRAF2
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene TRAF2
Gene Alias MGC:45012/TRAP/TRAP3
Gensymboler TRAF2
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7186/2316
Inkluderer Antibody pair set content: 1. TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FLNA mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype TRAF2 & FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.