Beskrivelse
- Ved dekantering af brændbare væsker, uden at de maskiner og beholdere, der er involveret i processen, er tilstrækkeligt jordede, kan der opstå elektrostatisk opbygning, som for mange stoffer kan resultere i brand eller eksplosion.
- Antistatisk sæt sikrer nem og pålidelig jording
- Det antistatiske sæt består af tre farvekodede kobberkabler med klemmer i en praktisk plastkasse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | For nem og pålidelig jording |
| Inkluderer | (3) Kobberkabel; Klemme |
| Til brug med | Elektrisk ledende pumper |