Få mere at vide
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrilfingersenge
Beskrivelse
- Den patenterede nitrilformulering er behagelig med et højt niveau af stræk
- Lave ekstraktible stoffer resulterer i mindre forurening fra reaktive ioner
- Hjælper med at eliminere skadelig statisk udladning i en bred vifte af anvendelser
- Fri for naturlige latexproteiner, der kan forårsage allergiske reaktioner
- Ensartet tykkelse med fremragende taktil følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA-standard - 29 CFR 1915.157 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | ESD fingerbås |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |