Få mere at vide
Cole-Parmer™ Anti-Static Støvbørster
Shop alle Cole-Parmer produkter
Bredde (metrisk) børster:
32 mm
64 mm
102 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anti-Static Støvbørste
- 1¼ i. bred
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistatisk støvbørste |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af støv |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) børster | 102 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto