Få mere at vide
Sartorius Anti-Static Enheder til vægte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10465765 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Antistatisk pen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10465765
Brand: Sartorius YSTP01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kontrolafgifter på prøver
  • Antistatisk pen —retter pennen mod det emne, der skal neutraliseres
  • Ioniserende —blæser peger blæser mod prøven før vejning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA Balance, Extended Balance, SE og ME Ultramicro Balance
Type Antistatisk pen