Få mere at vide
Zwiebel™ Antistatisk børste
Artikelnummer. 11765045
Skift visning
Længde (metrisk):
185 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11765045 185 mm
1 options
Artikelnummer. 11765045 Leverandør Zwiebel™ Leverandørnr. PBI2528A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.15 DKK
    62.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.51 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Ren Zwiebel™ vægte med disse antistatiske børster.
  • Flad syntetisk fiberbørste
  • Beregnet til overfladisk rengøring af Zwiebel vægte
Tekniske data
Produkttype Børste
Længde (metrisk) 185 mm