Få mere at vide
anti-SMARCB1, BAZ1B Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
SMARCB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); BAZ1B mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the SMARCB1 protein, and the other against the BAZ1B protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SMARCB1 |
| Applikationer | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gene | SMARCB1 |
| Gene Alias | BAF47/INI1/RDT/SNF5/SNF5L1/Sfh1p/Snr1/hSNFS |
| Gensymboler | SMARCB1 |
| Værtsarter | Mouse, Rabbit |
| Mængde | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.