Få mere at vide
Brady™ Anti-skrid lamineret polyestertape
Artikelnummer. 11721655 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Orange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11721655 Orange 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11721655 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 078184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    641.53 DKK / 1 ruller
    Spare 50.47 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Anti-skrid (anti-skrid) lamineret polyestertape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
  • Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
  • Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
  • Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
Oversigt Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Orange
Dimensioner (L x B) 18 m x 50 mm
Til brug med (applikation) Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje
Længde (engelsk) 59.1 ft.
Længde (metrisk) 18 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.162 mm
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Orange
Materiale Polyester