Få mere at vide
Brady™ Anti-skrid lamineret polyester monteret tape
Beskrivelse
- Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
- Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
- Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | ANTISKID TAPE HVID 50MMX18M |
| Oversigt | Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 18 m x 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje |
| Længde (engelsk) | 59.1 ft. |
| Længde (metrisk) | 18 m |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Tykkelse | 0.162 mm |
| Vis mere |