Få mere at vide
Brady™ Anti-skrid lamineret polyester markeringstape
Artikelnummer. p-8000096
Farve:
Gul
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11761645
Brand: Brady™ 078147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anti-Skid (anti-slip) tape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve. Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn. Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs. Anti-Skid tape fås i en række farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmærkningsbehov
  • Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
  • Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
  • Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
Alternativt varenummer DP-STRIBET ANTI-SKID TAPE BLK/YEL
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Oversigt Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow
Dimensioner (L x B) 18.29 m x 50.80 mm
Til brug med (applikation) Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18.29 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.162 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort og gul stribet
Materiale Polyester
Type Anti-skid Tape