Beskrivelse
- Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
- Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
- Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | DP-STRIBET ANTI-SKID TAPE BLK/YEL |
| Certificeringer/compliance | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | Stribet Anti-Skid Tape - Sort / Gul |
| Dimensioner (L x B) | 18.29 m x 50.80 mm |
| Til brug med (applikation) | Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje |
| Længde (engelsk) | 60 ft. |
| Længde (metrisk) | 18.29 m |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Vis mere |