missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SGCG, Human, IP-WB Antibody Pair (PW3), Abnova™

Artikelnummer. 16152634
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16152634 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16152634 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00006445PW3.1Set

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-SGCG (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-SGCG (50μg)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Tekniske data

Antigen SGCG
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gene SGCG
Gene Alias A4/DAGA4/DMDA/DMDA1/LGMD2C/MAM/MGC130048/SCARMD2/SCG3/TYPE
Gensymboler SGCG
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6445
Inkluderer Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-SGCG (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-SGCG (50 ug)
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.